Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-393-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
mp
-2 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?