Przejdź do
8.20730
Jodobenzen
for synthesis
Synonim(y):
Iodobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.01
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
209-719-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.41 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
0.34 g/L (experimental)
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodobenzen
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)