Przejdź do
8.20774
Metanosulfonian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu metanosulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
200-536-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.27 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
213-214 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 100 °C
density
1.206 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanosulfonian etylu
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration or molarity of liquid EMS?
    1 answer
    1. The molarity of liquid Ethyl Methanesulfonate can be calculated using its density and molecular weight. The formula is: Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) × Purity. For this calculation: 1,206 g/L ÷ 124.16 g/mol × 0.994 = 9.65 M.