Przejdź do
8.20809
1-metylonaftalen
for synthesis
Synonim(y):
1-Methylnaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-966-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥93.0% (GC)
Form:
liquid
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥93.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
529 °C
potency
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.5 % (v/v)
bp
244-245 °C/1013 mbar
mp
<-30 °C
transition temp
flash point 82 °C
solubility
0.026 g/L
density
1.012-1.028 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
InChI key
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mikroekstrakcja wspomagana rozpuszczalnikiem: 1-metylonaftalen został wykorzystany do opracowania gąbczastych porowatych powłok z tlenku manganu(II, III) do mikroekstrakcji w fazie stałej wspomaganej rozpuszczalnikiem, wykazując jego użyteczność w monitorowaniu środowiska i analizie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (Saraji i Nobakht, 2022).
  • Zastosowania katalityczne: Jako związek typu smoły, 1-metylonaftalen został zbadany pod kątem jego degradacji w łagodnych warunkach przy użyciu katalizatorów Pd wspieranych przez TiO2, podkreślając jego znaczenie w zastosowaniach przemysłowych dla czystszych technologii produkcji (Raad et al., 2021).
  • Zaawansowane procesy utleniania: Badania z udziałem nano-MoO2 i nadtlenosiarczanu wykazały skuteczną degradację pochodnych WWA, w tym 1-metylonaftalenu, podkreślając jego znaczenie w technologiach uzdatniania wody i kontroli zanieczyszczeń (Chen et al., 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metylonaftalen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)