Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.41
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-098-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Produkt 8.20953 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.000001 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
0.45-6.5 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
transition temp
flash point 132.2 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Gęstości i współczynniki załamania światła układu binarnego 1-heksanol + n-pentadekan w temperaturach od (293,15 do 323,15) K: Bada właściwości fizyczne mieszanin n-pentadekanu, dostarczając danych przydatnych do formułowania binarnych układów rozpuszczalników w badaniach chemicznych (Crisciu et al., 2014).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?