Przejdź do
8.20993
Kwas fenylooctowy
for synthesis
Synonim(y):
Phenylacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-148-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.33 hPa ( 97 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
1.58 g/L
density
1.091 g/cm3 at 97 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas fenylooctowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)