Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 46 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CHO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
211-402-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
solid
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
178 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1 hPa
mp
52-58 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
53 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=Cc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Badanie o-ftalodialdehydu jako odczynnika derywatyzującego i optymalizacja parametrów instrumentalnych do jakościowego profilowania aminokwasów za pomocą UPLC-UV Szczegółowe badanie skuteczności o-ftalodialdehydu w profilowaniu aminokwasów w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej chorób metabolicznych, takich jak AKU i PKU (A Aspö - 2023). Dostęp do badania.
- Correlation of the Free Amino Nitrogen and Nitrogen by O-Phthaldialdehyde Methods in the Assay of Beer Badanie to koreluje pomiary zawartości azotu w piwie przy użyciu metody o-ftalodialdehydowej, omawiając jej implikacje dla kontroli jakości warzenia piwa (L Otama, S Tikanoja, H Kane, S Hartikainen, L Kaski - data nieokreślona). Dostęp do badania.
- Turn-on fluorescence detection of glutathione based on o-phthaldialdehyde-assisted SiO2 partic les Badanie nad nową fluorometryczną metodą wykrywania glutationu w suplementach diety z wykorzystaniem o-phthaldialdehydu i funkcjonalizowanych cząstek krzemionki (P Nedeljko, M Turel, A Lobnik - 2018). Access the study.
- Biochemical Measures of Neuropathy-Glutathione Assay (GSH ) Badanie dotyczące biochemicznej oceny neuropatii poprzez pomiar poziomu glutationu przy użyciu aldehydu o-ftalowego w roztworze metanolu, podkreślające czułość i niezawodność metodologii (E Feldman - 2019). Dostęp do badania.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldehyd ftalowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?