Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.11
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-410-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This versatile Lewis acid catalyzes aldol condensations, transesterifications, and Claisen rearrangements with high activity. Its ability to coordinate oxygen-containing groups enables stereoselective synthesis of complex molecules. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?