Przejdź do
8.21084
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Synonim(y):
Tetra-n-butyl orthotitanate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
394,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
227-006-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5.6 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)