Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
vapor pressure
7.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
410 °C
potency
8190 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-28.7 % (v/v)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
60-62 °C
transition temp
flash point 45 °C
density
1.17 g/cm3 at 65 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1COCOC1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Organic Salts and 1,3,5-Trioxane Synthesis: Discusses the effect of various organic salts on the synthesis of 1,3,5-Trioxane, indicating significant influences on yield due to the salts′ properties (Yin et al., 2016).
- Separation Technologies: Explores the use of imidazolium-based polyionic liquids for separating the 1,3,5-Trioxane-Water/Ethanol-Water system, based on experimental verification and molecular simulations (Qu et al., 2022).
- Production from Dimethoxymethane: Studies polyoxymethylene dimethyl ethers production from dimethoxymethane and 1,3,5-Trioxane over SO42-/ZrO2-TiO2, providing insights into efficient production processes (Yao et al., 2023).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Trioxane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?