Przejdź do
8.21897
N,N,N′,N′-tetrametyloguanidyna
for synthesis
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]2C=NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.18
UNSPSC Code:
12352129
EC Index Number:
201-302-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
222 °C
potency
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-7.5 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N,N′,N′-tetrametyloguanidyna
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)