Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 789,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
vapor pressure
13 hPa ( 118 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.97 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
103-105 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
430 g/L
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pyrocatechol alleviates cisplatin-induced acute kidney injury by inhibiting ROS production: Research on pyrocatechol′s protective effects against nephrotoxicity due to cisplatin, highlighting its antioxidant properties (Xie et al., 2022).
- How was the proton transfer process in bis-3, 6-(2-benzoxazolyl)-pyrocatechol, single or double proton transfer: Theoretical insights into the proton transfer mechanisms in a symmetric pyrocatechol derivative, providing fundamental knowledge for molecular interactions (Zhang et al., 2016).
- Electrodeposition of pyrocatechol based films: Influence of potential scan rate, pyrocatechol concentration and pH: Investigates the conditions affecting the electrodeposition of pyrocatechol-based materials, contributing to the understanding of electrochemical coating processes (Ball, 2017).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrocatechol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-80-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?