Przejdź do
8.22263
2-Butanol
EMPLURA®
Synonim(y):
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-158-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
99-102 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
16.5 hPa ( 20 °C)
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
6480 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.2% Water (Karl Fischer)
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
125 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Machine-Learning-Based Kinetic-Free Hybrid Gray-Box Model to Predict Sulfuric-Acid-Catalyzed Esterification Reaction...: Opisuje nowy model uczenia maszynowego do optymalizacji procesu reakcji estryfikacji, który może potencjalnie obejmować użycie 2-butanolu jako reagenta lub rozpuszczalnika (Wen X et al., 2024).
  • Dynamiczne zmiany mikrobiologiczne i metaboliczne podczas produkcji i dojrzewania sera Apulian Caciocavallo wytwarzanego zgodnie ze znormalizowanym protokołem...: Badania te badają rolę społeczności drobnoustrojów i ich aktywności metabolicznej w produkcji sera, gdzie rozpuszczalniki takie jak 2-butanol mogą być stosowane w metodach analitycznych (Vacca M et al., 2024).
  • Przerwanie szlaku p38(MAPK)-MSK1-CREB-MITF-M w celu zapobiegania przebarwieniom skóry...: Omawia szlak biochemiczny zaangażowany w pigmentację skóry, w którym 2-butanol może być stosowany w procedurach eksperymentalnych lub jako rozpuszczalnik (Kim SH et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.807
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)