Przejdź do
8.22342
Trichloroacetic acid
for synthesis
Synonim(y):
Trichloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-927-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
711 °C
potency
3320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
54-56 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
1300 g/L
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Stable dechlorination of Trichloroacetic Acid (TCAA) to acetic acid catalyzed by palladium nanoparticles: This research discusses a method for dechlorinating TCAA to acetic acid, crucial during the COVID-19 pandemic for disinfection byproducts (Cai et al., 2021).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
76-03-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?