Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
vapor pressure
527 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
606 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
36.5 °C/1013 hPa
mp
-140 °C
transition temp
flash point -45.5 °C
density
0.675 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetyloetyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
598-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?