Przejdź do
8.40041
2-fenylopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
213-763-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.5 hPa ( 30 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 110 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChI key
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fenylopirydyna do syntezy. CAS 1008-89-5, masa molowa 155,2 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-fenylopirydyna
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)