Przejdź do
8.40076
Pentaetylenoheksamina
(mixture of isomers) for synthesis
Synonim(y):
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H28N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.37
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Form:
liquid
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentaetylenoheksamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
4067-16-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)