Przejdź do
8.41406
6-metoksychinolina
for synthesis
Synonim(y):
6-Methoxyquinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
EC Index Number:
226-077-2
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
279-284 °C/1013 hPa
mp
17-20 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.152 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChI key
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)