Przejdź do
8.41772
3-amino-4-chlorobenzotrifluorek
for synthesis
Synonim(y):
3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.57
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-475-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.15 hPa
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
≥560 °C
bp
82-83 °C/12 hPa
mp
10 °C
transition temp
flash point 75 °C
solubility
11 g/L
density
1.428 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)N
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.426 - 1.430
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)