Przejdź do
8.41807
[3-(2,3-epoksypropoksy)-propylo]-trimetoksysilan
for synthesis
Synonim(y):
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.34
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-784-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
8025 mg/kg LD50, oral (Rat), 4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
bp
290 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point 110 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOCC1OC1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)