Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 126,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 698,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.30
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
230-939-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥93.5% (GC)
Form:
liquid
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1.066 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥93.5% (GC)
form
liquid
potency
162 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n/D 1.4243
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
0.765 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C10H23N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h4-10H2,1-3H3
InChI key
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej i mutagennej:</strong> N,N-dimetylooktyloamina jest stosowana jako wszechstronny odczynnik syntezy organicznej stosowany w syntezie czwartorzędowych soli diammonowych pochodnych 1,4:3,6-dihydro-<span class="html-small-caps">l</span>-iditolu (Sikora et al., 2022).</li>
<li><strong>Synteza membran antybakteryjnych:</strong> W syntezie i charakteryzacji membran odwróconej osmozy z octanu celulozy, które wykazały doskonałe właściwości antybakteryjne. N,N-dimetylooktyloamina może być stosowana w modyfikacji tych materiałów w celu poprawy ich wydajności i trwałości, szczególnie w systemach oczyszczania wody (Li et al., 2019).</li>
<li><strong>Poprawa wydajności chromatograficznej:</strong> Calabuig-Hern i aacute;ndez et al. ocenili wydajność amin, w tym prawdopodobnie N,N-dimetylooktyloaminy, jako supresorów silanolu w chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami. To zastosowanie podkreśla rolę związku w ulepszaniu technik chromatograficznych, które są kluczowe w chemii analitycznej i preparatywnej (Calabuig-Hern i aacute;ndez et al., 2016).</li>
</ul>.
<li><strong>Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej i mutagennej:</strong> N,N-dimetylooktyloamina jest stosowana jako wszechstronny odczynnik syntezy organicznej stosowany w syntezie czwartorzędowych soli diammonowych pochodnych 1,4:3,6-dihydro-<span class="html-small-caps">l</span>-iditolu (Sikora et al., 2022).</li>
<li><strong>Synteza membran antybakteryjnych:</strong> W syntezie i charakteryzacji membran odwróconej osmozy z octanu celulozy, które wykazały doskonałe właściwości antybakteryjne. N,N-dimetylooktyloamina może być stosowana w modyfikacji tych materiałów w celu poprawy ich wydajności i trwałości, szczególnie w systemach oczyszczania wody (Li et al., 2019).</li>
<li><strong>Poprawa wydajności chromatograficznej:</strong> Calabuig-Hern i aacute;ndez et al. ocenili wydajność amin, w tym prawdopodobnie N,N-dimetylooktyloaminy, jako supresorów silanolu w chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami. To zastosowanie podkreśla rolę związku w ulepszaniu technik chromatograficznych, które są kluczowe w chemii analitycznej i preparatywnej (Calabuig-Hern i aacute;ndez et al., 2016).</li>
</ul>.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.764 - 0.769
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.764 - 0.769
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetylooktyloamina
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?