Przejdź do
8.42016
(3-chloropropylo)trichlorosilan
for synthesis
Synonim(y):
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6Cl4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
transition temp
flash point 80 °C
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
functional group
silyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI key
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)