Przejdź do
8.43984
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Synonim(y):
Phenol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6428463
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
797,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phenol (90% solution in water), for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenol, also known as hydroxybenzene, is a significant benzene derivative in commercial applications. It serves as a fundamental feedstock to produce polycarbonates, epoxy resins, molding compounds, and phenolic resins. Moreover, phenol finds extensive use in the manufacturing of aniline, caprolactam, and various other chemical derivatives.
Application
Phenol (90% solution in water) is used as a solvent to synthesis low molecular weight phenol-formaldehyde resins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol (90% solution in water)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
WGK
WGK 2
Narządy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup - Information refers to the main component.
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup - Information refers to the main component.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)