Przejdź do
8.44010
Dekametylotetrasiloksan
for synthesis
Synonim(y):
Decamethyltetrasiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.69
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
205-491-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
73 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
transition temp
flash point 62 °C
solubility
<0.1 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Dekametylotetrasiloksan do syntezy. CAS 141-62-8, masa molowa 310,69 g/mol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekametylotetrasiloksan
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
141-62-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)