Przejdź do
8.45045
Jodometan
(stabilised with silver) Msynth™plus
Synonim(y):
Iodomethane, Methyl iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
EC Index Number:
200-819-5
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
42 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
540 hPa ( 25 °C)
Aby zapytać o ten produkt 8.45045, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
540 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8.5-66 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
bp
42 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
solubility
8.66 g/L
density
2.28 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
General description
(stabilised with silver) Msynth™plus
Application
Jodometan (stabilizowany srebrem) Msynth™plus. CAS 74-88-4, pH 5,2 (H₂O, 25 °C).
Analysis Note
Color (visual)colourless to yellowAppearance of substance (visual)clearAssay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodometan
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)