Przejdź do
8.45087
Acetaldehyd dimetylowy
Msynth™plus
Synonim(y):
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
EC Index Number:
208-589-8
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
6500 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
transition temp
flash point -17 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Methanol (GC): lot specific result
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyd dimetylowy
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)