Przejdź do
8.51029
N-Biotynylo-NH-(PEG)₂-COOH. DIPEA (20 atomów)
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Biotinyl-NH-(PEG)₂-COOH . DIPEA (20 atoms), O-(N-Biotinyl-3-aminopropyl)-O′-(N-glutaryl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol · DIPEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H44N4O8S · xC8H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
131-136 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]2NC(=O)N[C@H]2C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOC(=O)O.N(C(C)C)(C(C)C)CC
InChI
1S/C17H29N3O7S.C8H19N/c21-14(18-5-6-25-7-8-26-9-10-27-17(23)24)4-2-1-3-13-15-12(11-28-13)19-16(22)20-15;1-6-9(7(2)3)8(4)5/h12-13,15H,1-11H2,(H,18,21)(H,23,24)(H2,19,20,22);7-8H,6H2,1-5H3/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
YOALVTBRBBZXGM-HZPCBCDKSA-N
General description
Zastosowanie tej nowej pochodnej biotyny obejmuje hydrofilową 20-atomową przekładkę PEG między peptydem a biotyną. To nie tylko znacznie poprawia rozpuszczalność powstałego peptydu, ale także zmniejsza przeszkodę steryczną między peptydem a biotyną, prowadząc do lepszego wiązania awidyny i wyższej aktywności biologicznej. Pochodna biotyny-PEG może być łatwo włączona przy użyciu dowolnej standardowej metody sprzęgania jako ostatni etap SPPS, bezpośrednio przed odcięciem peptydu od żywicy.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0133
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. The molecular weight say 560, but I believe you are missing the DIPEA. What is the true MW of this compound?
    1 answer
    1. Thank you for calling this to our attention. The molecular weight of this product is 698.95 g/mol. This value will be corrected shortly.
      Please see the link below to review which offers the correct molecular weight:
      https://www.emdmillipore.com/product/N-Biotinyl-NH-PEG2-COOH-.-DIPEA-20-atoms,MDA_CHEM-851029