Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł 459,85 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2160,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.36 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
459,85 zł
Cena katalogowa541,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: spacer
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H20N2O2.ClH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChI key
UIDYFLMAHOWVLG-UHFFFAOYSA-N
General description
Monoproteinowany diaminopropan z nietrwałą grupą zabezpieczającą Fmoc.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0067
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?