Przejdź do
8.51069
2-Biotynyldimedon
Novabiochem®
Synonim(y):
2-Biotinyldimedone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.48
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32150319
5560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
InChI key
JMXONQIABZZOLX-FSBGKCOPSA-N
General description
Odczynnik do odwracalnego znakowania peptydów biotyną [1]. Znakowanie N-końcowej aminy peptydów związanych z żywicą przeprowadza się przez inkubację przez noc z nadmiarem odczynnika w DMF. Biotynylowany peptyd otrzymuje się po rozszczepieniu TFA. Usunięcie etykiety biotynowej odbywa się poprzez traktowanie 5% wodną hydrazyną.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Oczyszczanie peptydów za pomocą znaczników chemoselektywnych
Referencje literaturowe
[1] B. Kellam, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 5391
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0108
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)