Przejdź do
8.52017
Fmoc-Pro-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Pro-OH, N-α-Fmoc-L-proline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1258,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 720,00 zł
9112,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-259-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N4(C(CCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)
InChI key
ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of proline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-β-Ala-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Pro-Pro-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 94.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1031
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Pro-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)