Przejdź do
8.52035
Fmoc-Glu-OtBu
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Glu-OtBu, N-α-Fmoc-L-glutamic acid α-t.-butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Glu-OtBu, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
105-110 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI key
GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
General description
Selektywnie chroniony blok budulcowy do syntezy bibliotek lub przygotowania peptydów γ-glutamylowych metodą Fmoc SPPS. Po kondensacji łańcucha bocznego karboksylowego z odpowiednią aminą lub alkoholem, funkcje γ-aminowe i karboksylowe mogą być selektywnie demaskowane odpowiednio 20% piperydyną w DMF i 50% TFA w DCM, ułatwiając syntezę rozgałęzionych estrów, amidów, laktamów i laktonów zawierających jednostkę glutamylową.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Application
  • Odkrycie nowych podwójnych agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1)/glukagonu na bazie OXM: W badaniach wykorzystano Fmoc-Glu-OtBu do syntezy nowych podwójnych agonistów, podkreślając jego zastosowanie w opracowywaniu terapii zaburzeń metabolicznych (X Zhang, Y Cai, et al. - Peptides, 2023).
  • Inżynieria silnego i długo działającego podwójnego agonisty receptora GLP-1/Y2: Fmoc-Glu-OtBu został wykorzystany w syntezie podwójnego agonisty, pokazując jego użyteczność w rozwoju farmaceutycznym w leczeniu cukrzycy i otyłości (J Xu, S Wang, et al. - Peptides, 2023).
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1075
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)