Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5370,00 zł 4027,50 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 880,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 170,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H28NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-Tyr(PO(OBzl)OH)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
90-105 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[P](=O)(OCc5ccccc5)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)O
InChI
1S/C31H28NO8P/c33-30(34)29(18-21-14-16-23(17-15-21)40-41(36,37)39-19-22-8-2-1-3-9-22)32-31(35)38-20-28-26-12-6-4-10-24(26)25-11-5-7-13-27(25)28/h1-17,28-29H,18-20H2,(H,32,35)(H,33,34)(H,36,37)/t29-/m0/s1
InChI key
WNFKGEXQEWKECX-LJAQVGFWSA-N
General description
Doskonały budulec do przygotowania peptydów zawierających fosfotyrozynę [1] metodą Fmoc SPPS. Pochodna ta może być wprowadzona przy użyciu standardowych metod aktywacji, takich jak PyBOP® i TBTU. Przy użyciu tego odczynnika, nawet peptydy zawierające wiele miejsc fosforylacji zostały skutecznie przygotowane standardowymi metodami Fmoc SPPS [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. White & J. Beythien w ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, str. 557.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. White & J. Beythien w ′Innovations & Perspectives in Solid Phase Synthesis and Combinatorial Libraries, 4th International Symposium′, Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1996, str. 557.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1156
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?