Przejdź do
8.52095
Fmoc-Lys(Mca)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Mca)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
1717,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1717,00 zł
Cena katalogowa2020,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Mca)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=O)Cc4c5c([o][c](c4)=O)cc(cc5)OC)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
InChI key
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
General description
Zmodyfikowana pochodna lizyny do otrzymywania fluorogenicznie znakowanych peptydów metodą Fmoc SPPS [1]. Grupa Mca fluoryzuje przy 405 nm, gdy jest stymulowana przy 340 nm, i jest najczęściej stosowana w połączeniu z grupami wygaszającymi Dabcyl i 2,4-dinitrofenylu. Ostatnio Fmoc-Lys(Mca)-OH został użyty do przygotowania białek luminescencyjnych na bazie lantanowców poprzez natywną ligację chemiczną [2]. Stwierdzono, że Lys(Mca) jest stabilny w warunkach rozszczepiania HF stosowanych do syntezy fragmentów tioestrowych potrzebnych do ligacji.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Chromogeniczne znakowanie syntetycznych peptydów
Referencje literaturowe
[1] J. L. Lauer-Fields, et al. (2001) Biochemistry, 40, 5795.
[2] C. F. W. Becker, et al. (2004) Bioconjugate Chem., 15, 1118.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1233
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)