Przejdź do
8.52219
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.37
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
277 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
functional group
aromatic amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c4ccc(cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt kwasu p-aminobenzoesowego przez Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1211
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)