Przejdź do
8.52340
N-Biotynylo-NH(PEG)11-COOH
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Biotinyl-NH(PEG)11-COOH, O-[2-(Biotinylamino)ethyl]-OÆ-(2-carboxyethyl)undecaethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H69N3O16S
Masa cząsteczkowa:
844.02
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
2500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
General description
Zastosowanie tej nowej pochodnej biotyny obejmuje hydrofilową 40-atomową przekładkę PEG między peptydem a biotyną. To nie tylko znacznie poprawia rozpuszczalność powstałego peptydu, ale także zmniejsza przeszkodę steryczną między peptydem a biotyną, prowadząc do lepszego wiązania awidyny i wyższej aktywności biologicznej. Pochodna biotyny-PEG może być łatwo włączona przy użyciu dowolnej standardowej metody sprzęgania jako ostatni etap SPPS, bezpośrednio przed odcięciem peptydu od żywicy.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Odczynniki do biotynylacji w syntezie peptydów
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Identity (LC-MS): 843.0 - 845.0 g/mol
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)