Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32039090
Nazwa produktu
Fmoc-His(Clt)-OH, Novabiochem®
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C40H32ClN3O4/c41-36-22-12-11-21-35(36)40(27-13-3-1-4-14-27,28-15-5-2-6-16-28)44-24-29(42-26-44)23-37(38(45)46)43-39(47)48-25-34-32-19-9-7-17-30(32)31-18-8-10-20-33(31)34/h1-22,24,26,34,37H,23,25H2,(H,43,47)(H,45,46)/t37-/m0/s1
InChI key
SYGADBVEKBWUKO-QNGWXLTQSA-N
General description
Przydatna pochodna do konwergentnej syntezy peptydów ze względu na zwiększoną stabilność grupy Clt w porównaniu z grupą Trt do odczynników o odczynie mleczno-kwaśnym. Fmoc-His-(Clt)-OH daje około jedną trzecią mniej racemizacji w porównaniu do Fmoc-His(Trt)-OH podczas powolnych reakcji sprzęgania.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?