Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H45N3O9
Masa cząsteczkowa:
675.77
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Dipeptydy Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH oferują te same korzyści, co dipeptydy pseudoproliny, takie jak zapobieganie agregacji i poprawa jakości produktu, ale dla sekwencji peptydowych zawierających Gly. Są one niezwykle łatwe w użyciu. Do ich wprowadzenia można zastosować standardowe metody sprzęgania, takie jak PyBOP®/DIPEA lub DIPCDI/HOBt. Usunięcie grupy Dmb i regeneracja reszty glicynowej następuje w trakcie standardowej reakcji rozszczepienia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie tworzenia aspartymidów w Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie tworzenia aspartymidów w Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do białawego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w metanolu): -21.0 - -17.0 °
Czystość (TLC(157A)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 90,0 %
Woda (K. F.): ≤ 1,50 %
Octan etylu (HS-GC): ≤ 1.0 %
Octan (IC): ≤ 0,02 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w metanolu): -21.0 - -17.0 °
Czystość (TLC(157A)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 90,0 %
Woda (K. F.): ≤ 1,50 %
Octan etylu (HS-GC): ≤ 1.0 %
Octan (IC): ≤ 0,02 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?