Przejdź do
8.53005
Boc-Cys(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Cys(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-S-trityl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.59
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
244-674-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI key
JDTOWOURWBDELG-UHFFFAOYSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania N-końcowych reszt cysteinylowych w Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +23.5 - +28.5 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0020
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Cys(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)