Przejdź do
8.53007
Boc-Asn(Xan)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Asn(Xan)-OH, N-α-t.-Boc-N-β-xanthyl-L-asparagine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)NC1c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)23-15(20(26)27)12-18(25)24-19-13-8-4-6-10-16(13)29-17-11-7-5-9-14(17)19/h4-11,15,19H,12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,25)(H,26,27)/t15-/m0/s1
InChI key
YMGDQLXBNMRJMR-HNNXBMFYSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt asparaginy w Boc SPPS. Jego użycie pozwala uniknąć ryzyka powstawania cyjanoalaniny przy stosowaniu odczynników sprzęgających uronowych
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +7.5 - +10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0022
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)