Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.34
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
97-100 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(9-13(18)19)14(20)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
LDRWTKQWSXGSTM-LBPRGKRZSA-N
General description
Przydatna pochodna do syntezy peptydów β-asparaginowych.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/BR/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -25.5 - -20.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -25.5 - -20.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0038
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?