Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
100 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)cccc2)C=O
InChI
1S/C17H20N2O5/c1-17(2,3)24-16(23)18-13(15(21)22)8-11-9-19(10-20)14-7-5-4-6-12(11)14/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3,(H,18,23)(H,21,22)/t13-/m0/s1
InChI key
IHXHBYFWSOYYTR-ZDUSSCGKSA-N
General description
Standardowy blok budulcowy do wprowadzania tryptofanu przez Boc SPPS. Grupa formylowa jest stabilna w standardowym rozszczepieniu HF, ale może być usunięta przez tiofenol zawierający HF [1,2,3]. Grupa formylowa może być również usunięta za pomocą piperydyny w DMF przed rozszczepieniem HF.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M. Ohno, et al. (1973) Bull. Chem. Soc. Jpn., 46, 3280.
[ 2] W. F. Heath, et al. (1982) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 896.
[ 3] G. R. Matsueda (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 26.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M. Ohno, et al. (1973) Bull. Chem. Soc. Jpn., 46, 3280.
[ 2] W. F. Heath, et al. (1982) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 896.
[ 3] G. R. Matsueda (1982) Int. J. Peptide Protein Res., 20, 26.
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0087
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?