Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24BrNO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.33
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Brc1c(cccc1)COC(=O)Oc2ccc(cc2)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C22H24BrNO7/c1-22(2,3)31-20(27)24-18(19(25)26)12-14-8-10-16(11-9-14)30-21(28)29-13-15-6-4-5-7-17(15)23/h4-11,18H,12-13H2,1-3H3,(H,24,27)(H,25,26)/t18-/m1/s1
InChI key
UYWMYJQSTUVRHR-GOSISDBHSA-N
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych tyrozyny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A):
≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity
- TLC(011A):
≥ 98 %
- TLC(0811): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0094
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?