Przejdź do
8.53029
Boc-Glu(OcHx)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Glu(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-cyclohexyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H27NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
54-57 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-10-13(18)22-11-7-5-4-6-8-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI key
FDNMLANBNJDIRG-LBPRGKRZSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania kwasu glutaminowego w Boc SPPS. Ta grupa chroniąca łańcuch boczny kwasu glutaminowego jest stosowana w celu zminimalizowania reakcji ubocznych podczas obróbki kwasowej i zasadowej [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -9.0 - -7.0 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (DC (0157)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0121
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)