Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.36
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
93-95 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
NLPQIWFEEKQBBN-NSHDSACASA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania kwasu asparaginowego w Boc SPPS. Minimalizuje powstawanie aspartymidów, szczególnie w problematycznych sekwencjach, takich jak Asp-Gly [1,2,3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
[ 2 ] E. Nicolas, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 497.
[ 3] B. Penke, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 67.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Referencje literaturowe
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
[ 2 ] E. Nicolas, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 497.
[ 3] B. Penke, et al. in ′Peptides 1988, Proc. 20th European Peptide Symposium′, G. Jung & E. Bayer (Eds), Walter de Gruyter, Berlin, 1989, pp. 67.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +5.0 - +7.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0123
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Asp(OcHx)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?