Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.27
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
76-79 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
ATVFTGTXIUDKIZ-YFKPBYRVSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do przygotowania pochodnych Boc-Cys.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Referencje literaturowe
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Referencje literaturowe
[1] R. H. Buck, et al. (1984) J. Chromatogr., 315, 279.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +8.0 - +11.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ethanol): +8.0 - +11.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0125
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?