Przejdź do
8.53034
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-His(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-N-im-trityl-L-histidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H31N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.58
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150313
7220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Boc-His(Trt)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
130 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]4(cnc(c4)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI key
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
General description
Chroniona pochodna histydyny tylko dla krytycznego etapu sprzęgania w Boc SPPS. Po sprzężeniu grupy Boc i Trt są jednocześnie rozszczepiane przez TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0160
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-His(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)