Przejdź do
8.53036
Boc-Arg(di-Z)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Arg(di-Z)-OH, N-α-Boc-N G,N G-bis-CBZ-L-arginine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.58
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
934,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
140 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCN(\C(=N/C(=O)OCc2ccccc2)\N)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI key
FVWNVCDDYWITMG-NRFANRHFSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych argininy przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0220
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)