Przejdź do
8.53057
Boc-β-Ala-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-ß-Ala-OH, N-β-t.-Boc-β-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
221-979-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCC(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/p-1
InChI key
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-M
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych β-alaniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Application
Boc-β-Ala-OH Novabiochem®. CAS 3303-84-2, masa molowa 189,21 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0100
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-ß-Ala-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)