Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
4460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminoheksanowych przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0102
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?