Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23N · C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.61
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
244-673-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N([C@@H](CCCC)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h11-13H,1-10H2;8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChI key
BFEVJIUEBDZIJQ-WDBKTSHHSA-N
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych norleucyny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +8.5 - +11.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +8.5 - +11.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0106
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?